Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylindoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0871-25ML
TCIAM0871-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAM0871-25ML
2-Méthylindoline ≥98.0% (par GC)
2-Méthylindoline


Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 230°C
Densité: 1,0236 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00005706
Numéro CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ffc7156df5f5c5bfd6f89c65a70f104456eebcd&vid=9ffc7156df5f5c5bfd6f89c65a70f104456eebcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité