Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0874-25G
TCIAM0874-25GEA 145 EUR InStock
TCIAM0874-25G
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98.0% (par GC)
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone


Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 159°C
Numéro MDL: MFCD00005831
Numéro CAS: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea7166e56a23e78ac3f01184b97d072179f14a11&vid=ea7166e56a23e78ac3f01184b97d072179f14a11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité