Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

6,7-Methylenedioxy-4-methyl-3-maleimidocoumarin ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Maleimido-4-methyl-6,7-methylenedioxycoumarin

M0881-100MG
TCIAM0881-100MGEA 289 EUR InStock
TCIAM0881-100MG
6,7-Methylenedioxy-4-methyl-3-maleimidocoumarin ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour marquage HPLC
6,7-Methylenedioxy-4-methyl-3-maleimidocoumarin


Formule: C₁₅H₉NO₆
MW: 299,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059921
Numéro CAS: 97744-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité