Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Méthoxyphényl)ethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0889-25G
TCIAM0889-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAM0889-25G
2-(4-Méthoxyphényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Méthoxyphényl)ethanol


Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002900
Numéro CAS: 702-23-8
EINECS: 211-866-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c963ca9560c3627722194c457e10d742e85f5c3b&vid=c963ca9560c3627722194c457e10d742e85f5c3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 23.0 to 28.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité