Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-nitro-o-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid

M0892-25G
TCIAM0892-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0892-25G
Acide 3-nitro-o-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-nitro-o-toluique


Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 181…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007160
Numéro CAS: 1975-50-4
EINECS: 217-826-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17b276a9069485c9502c9ef8ea6eaa1ffcedd93f&vid=17b276a9069485c9502c9ef8ea6eaa1ffcedd93f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité