Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Vanillylnonanamide [=Capsaicin (Synthetic)] ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

M0900-10G
TCIAM0900-10GEA 125 EUR InStock
TCIAM0900-10G
N-Vanillylnonanamide [=Capsaicin (Synthetic)] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Vanillylnonanamide [=Capsaicin (Synthetic)]


Formule: C₁₇H₂₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00017286
Numéro CAS: 2444-46-4
EINECS: 219-484-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité