Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorophosphite de méthyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphitylation

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl phosphorodichloridite

M0905-10G
TCIAM0905-10GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM0905-10G
Dichlorophosphite de méthyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphitylation
Dichlorophosphite de méthyle


Formule: CH₃Cl₂OP
MW: 132,91 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 40°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000524
Numéro CAS: 3279-26-3
EINECS: 221-915-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7217b505ac4aa54ebdcc54c40c390e97158847d4&vid=5f7373dcd047b4e8fd37edd01f7b95275dcc1a55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité