Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyldicyclopentadiene ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1-methyl-1H-indene, 5-Methyltricyclo[5.2.1.0(2,6)]deca-3,8-diene

M0910-100MG
TCIAM0910-100MGEA 130 EUR InStock
TCIAM0910-100MG
1-Methyldicyclopentadiene ≥90.0% (par GC)
1-Methyldicyclopentadiene


Formule: C₁₁H₁₄
MW: 146,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00168054
Numéro CAS: 16327-42-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité