Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Mesna 95,0 Titrimetric

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate

M0913-10G M0913-25G
TCIAM0913-10GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM0913-10G TCIAM0913-25G
Mesna 95,0 Titrimetric
Mesna


Formule: C₂H₅NaO₃S₂
MW: 164.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007535
Numéro CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Merck Index: 14,05909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6061cb4bc990f10bf9bdbfd782a8ea5824a6a97&vid=d6061cb4bc990f10bf9bdbfd782a8ea5824a6a97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..