Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(±)-4-Méthyl-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methyl-1,3-dioxolane

M0916-25ML
TCIAM0916-25MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAM0916-25ML
(±)-4-Méthyl-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)
(±)-4-Méthyl-1,3-dioxolanne


Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: -2°C
Numéro MDL: MFCD00014109
Numéro CAS: 1072-47-5
EINECS: 214-008-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2d16a97e8573ec9bb37dcf17052856f0126a08&vid=7b2d16a97e8573ec9bb37dcf17052856f0126a08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité