Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthyl-2-pipéridineméthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M0923-25ML
TCIAM0923-25MLEA 283 EUR InStock
TCIAM0923-25ML
1-Méthyl-2-pipéridineméthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Méthyl-2-pipéridineméthanol


Formule: C₇H₁₅NO
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00006494
Numéro CAS: 20845-34-5
EINECS: 244-078-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7ef7cc799afc229a8be8d2b79a0e19642d2aa63&vid=d7ef7cc799afc229a8be8d2b79a0e19642d2aa63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité