Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Methylenebismethacrylamide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N,n-methylenebismethacrylamide

M0930-25G
TCIAM0930-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM0930-25G
N,N'-Methylenebismethacrylamide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Methylenebismethacrylamide


Formule: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060096
Numéro CAS: 2359-15-1
EINECS: 219-102-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité