Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M0934-25G
TCIAM0934-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM0934-25G
3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol


Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006176
Numéro CAS: 6425-32-7
EINECS: 229-193-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité