Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrimidine-2-thiol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0937-25G
TCIAM0937-25GEA 106 EUR InStock
TCIAM0937-25G
Pyrimidine-2-thiol ≥98.0% (par HPLC)
Pyrimidine-2-thiol


Formule: C₄H₄N₂S
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006073
Numéro CAS: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed76f8100f07716867a5920fb2d7d238679366d6&vid=ed76f8100f07716867a5920fb2d7d238679366d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.000 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité