Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnesium 4-Nitrobenzyl Malonate Hydrate

Fournisseur: TCI

M0938-25G
TCIAM0938-25GEA 115 EUR InStock
TCIAM0938-25G
Magnesium 4-Nitrobenzyl Malonate Hydrate
Magnesium 4-Nitrobenzyl Malonate Hydrate


Formule: C₁₀H₉NO₆
Numéro MDL: MFCD00060141
Numéro CAS: 83972-01-4
EINECS: 281-602-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Content of Magnesium 4.6 to 5.5% (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité