4-Methyl-4-heptanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0954-5ML
TCIAM0954-5MLEA 215 EUR InStock
TCIAM0954-5ML
4-Methyl-4-heptanol ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-4-heptanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00021840
Numéro CAS: 598-01-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81120aaa28c44fca6e67b818a67d60826ea5f496&vid=81120aaa28c44fca6e67b818a67d60826ea5f496&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité