Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(±)-3-Méthyl-3-heptanol

Fournisseur: TCI
Attention

M0955-5ML
TCIAM0955-5MLEA 732 EUR InStock
TCIAM0955-5ML
(±)-3-Méthyl-3-heptanol
(±)-3-Méthyl-3-heptanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00021841
Numéro CAS: 5582-82-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de58e1d9e9fdff14a85859a3db12721d6f6acb5&vid=3de58e1d9e9fdff14a85859a3db12721d6f6acb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité