Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthylhex-1-yne-3-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 5-Methylhex-1-yn-3-ol, 3-Hydroxy-5-methyl-1-hexyne

M0961-5ML
TCIAM0961-5MLEA 163 EUR InStock
TCIAM0961-5ML
5-Méthylhex-1-yne-3-ol ≥98.0% (par GC)
5-Méthylhex-1-yne-3-ol


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Densité: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00041606
Numéro CAS: 61996-79-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586ae52f786556c7273de77b494ecbdeec1dea1e&vid=586ae52f786556c7273de77b494ecbdeec1dea1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité