Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-5-Methyl-1-heptanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M0965-1ML
TCIAM0965-1MLEA 583 EUR InStock
TCIAM0965-1ML
(S)-(+)-5-Methyl-1-heptanol ≥97.0% (par GC)
(S)-(+)-5-Methyl-1-heptanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD00135168
Numéro CAS: 57803-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41dd835709cc9fa99783660f7b8ebf64cbda92a5&vid=0758406c372b54f99ca8da1fc1d2955e8e6ea171&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité