Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-6,7-methylenedioxycoumarin

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methylayapin

M0971-1G
TCIAM0971-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAM0971-1G
4-Methyl-6,7-methylenedioxycoumarin
4-Methyl-6,7-methylenedioxycoumarin


Formule: C₁₁H₈O₄
MW: 204,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143343
Numéro CAS: 15071-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité