2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-thio-1,3,4-thiadiazole, 5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
M0976-25G
TCIAM0976-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM0976-25G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₄N₂S₂
MW: 132,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038349
Numéro CAS: 29490-19-5
EINECS: 249-667-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d2474d5a41c1f5175d58da4bda8efc0ee1ca39e&vid=4d2474d5a41c1f5175d58da4bda8efc0ee1ca39e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité