Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-(méthylamino)-4-oxoisocrotonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M1000-25G
TCIAM1000-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM1000-25G
Acide 4-(méthylamino)-4-oxoisocrotonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-(méthylamino)-4-oxoisocrotonique


Formule: C₅H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00014012
Numéro CAS: 6936-48-7
EINECS: 230-062-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb40b1283353aa70908a536091a3e34fcb97e08&vid=adb40b1283353aa70908a536091a3e34fcb97e08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité