Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Méthoxycinnamaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde

M1012-25G M1012-5G
TCIAM1012-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM1012-25G TCIAM1012-5G
4-Méthoxycinnamaldehyde ≥97.0% (par GC)
4-Méthoxycinnamaldehyde


Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,1852 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00017343
Numéro CAS: 1963-36-6
EINECS: 217-807-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45f8c011f49afae684fcbc13345ad64509f4930&vid=e45f8c011f49afae684fcbc13345ad64509f4930&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité