Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylsulphanyl-pyrimidine-4,6-diol, 4,6-Dihydroxy-2-methylsulphanylpyrimidine

M1013-25G
TCIAM1013-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM1013-25G
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol


Formule: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006087
Numéro CAS: 1979-98-2
EINECS: 217-839-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=671b48a334c796d2f05de911ecfe2b784dc8ca4a&vid=ce3ba9141f41a4cf7331810286ad353aa83b1458&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité