Alcool 2-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
M1017-25G
TCIAM1017-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM1017-25G
Alcool 2-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128°C
Numéro MDL: MFCD00004611
Numéro CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33795a4f2d7612c8c7c0e49fd45242e38521e3a1&vid=33795a4f2d7612c8c7c0e49fd45242e38521e3a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité