Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-2-(1-methylpropyl)-1,3-propanediol Dicarbamate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

M1018-10G
TCIAM1018-10GEA 141 EUR InStock
TCIAM1018-10G
2-Methyl-2-(1-methylpropyl)-1,3-propanediol Dicarbamate ≥98.0% (sur base azote total)
2-Methyl-2-(1-methylpropyl)-1,3-propanediol Dicarbamate


Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00025464
Numéro CAS: 64-55-1
EINECS: 200-587-5
Merck Index: 14,05773
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité