Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylene dithiocyanate ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylene Bisthiocyanate, Dithiocyanatomethane

M1020-25G
TCIAM1020-25GEA 142 EUR InStock
TCIAM1020-25G
Methylene dithiocyanate ≥99.0% (par GC)
Methylene dithiocyanate


Formule: C₃H₂N₂S₂
MW: 130,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001833
Numéro CAS: 6317-18-6
EINECS: 228-652-3
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité