Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Methylbutyryl)shikonin ≥88.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,8-Dihydroxy-2-[1-(2-methylbutyryloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-1,4-naphthalenedione

M1028-100MG
TCIAM1028-100MGEA 109 EUR InStock
TCIAM1028-100MG
(2-Methylbutyryl)shikonin ≥88.0% (par HPLC)
(2-Methylbutyryl)shikonin


Formule: C₂₁H₂₄O₆
MW: 372,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142946
Numéro CAS: 52387-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 88.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité