Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthoxy-N,N-diéthylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Diethyl-m-phenetidine

M1039-25G
TCIAM1039-25GEA 456 EUR InStock
TCIAM1039-25G
3-Éthoxy-N,N-diéthylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Éthoxy-N,N-diéthylaniline


Formule: C₁₂H₁₉NO
MW: 193,29 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD00043936
Numéro CAS: 1864-92-2
EINECS: 217-469-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d54d354c9ec9acb32a190cc95d68a8a47af0c2d3&vid=d54d354c9ec9acb32a190cc95d68a8a47af0c2d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité