Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-1-butanethiol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylbutyl mercaptan, 1-Mercapto-2-methylbutane

M1041-5G
TCIAM1041-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM1041-5G
2-Méthyl-1-butanethiol ≥95.0% (par GC)
2-Méthyl-1-butanethiol


Formule: C₅H₁₂S
MW: 104,22 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Densité: 0,8483 g/cm³ (13 °C)
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00004883
Numéro CAS: 1878-18-8
EINECS: 217-515-3
ONU: 3336
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cb853de9b856aff34dd51cead03a87c6a4e1035&vid=4cb853de9b856aff34dd51cead03a87c6a4e1035&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité