Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-[2-(Methylthio)ethyl]hydantoin ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M1046-1G
TCIAM1046-1GEA 168 EUR InStock
TCIAM1046-1G
5-[2-(Methylthio)ethyl]hydantoin ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
5-[2-(Methylthio)ethyl]hydantoin


Formule: C₆H₁₀N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00143392
Numéro CAS: 13253-44-6
EINECS: 236-238-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité