Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1051-1G
TCIAM1051-1GEA 157 EUR InStock
TCIAM1051-1G
Methyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Methyl-alpha-L-fucopyranoside


Formule: C₇H₁₄O₅
MW: 178,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069802
Numéro CAS: 14687-15-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 153.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -185.0 to -215.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité