Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(N-Methyl-2-aminoethyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M1052-5G
TCIAM1052-5GEA 315 EUR InStock
TCIAM1052-5G
2-(N-Methyl-2-aminoethyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(N-Methyl-2-aminoethyl)-1,3-dioxolane


Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191459
Numéro CAS: 142753-10-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bafdc67c97eb12c4a0d76c6409d9e3296de082d&vid=6bafdc67c97eb12c4a0d76c6409d9e3296de082d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité