Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Methyllevulinic acid ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: α-Methyllevulinic acid, 2-Methyl-4-oxopentanoic acid, 2-Methyl-4-oxopentanoic Acid

M1058-5G
TCIAM1058-5GEA 305 EUR InStock
TCIAM1058-5G
ɑ-Methyllevulinic acid ≥98.0% (par GC)
alpha-Methyllevulinic acid


Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00143584
Numéro CAS: 6641-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité