Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(2-Hydroxypropoxy)anisole

M1062-5G
TCIAM1062-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM1062-5G
1-(4-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1-(4-Methoxyphenoxy)-2-propanol


Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00191541
Numéro CAS: 42900-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité