Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Methylphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(o-Tolyloxy)-2-propanol, 1-(o-Tolyloxy)propan-2-ol

M1063-5G
TCIAM1063-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAM1063-5G
1-(2-Methylphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (par GC)
1-(2-Methylphenoxy)-2-propanol


Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00191542
Numéro CAS: 4317-61-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité