5-Méthyltétrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1069-25G
TCIAM1069-25GEA 119 EUR InStock
TCIAM1069-25G
5-Méthyltétrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Méthyltétrazole
Formule: C₂H₄N₄
Numéro MDL: MFCD00129971
Numéro CAS: 4076-36-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5630aca9a11b5ef1b8a655c991f26d90e1cf2723&vid=5630aca9a11b5ef1b8a655c991f26d90e1cf2723&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité