Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monoelaidin ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Mono-trans-9-octadecenoyl Glycerol, 9-Octadecenoicacid(E)-,2,3-dihydroxypropylester, Glycerol alpha-Monoelaidate

M1075-1G
TCIAM1075-1GEA 116 EUR InStock
TCIAM1075-1G
Monoelaidin ≥97.0% (par GC)
Monoelaidin


Formule: C₂₁H₄₀O₄
MW: 356,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069635
Numéro CAS: 2716-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité