Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methyl-2-butenoic Acid gamma-Lactone

M1079-5ML
TCIAM1079-5MLEA 519 EUR InStock
TCIAM1079-5ML
4-Methyl-2(5H)-furanone ≥97.0% (par GC)
4-Methyl-2(5H)-furanone


Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00191546
Numéro CAS: 6124-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité