Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Diamino-N-methyldiethylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)-N-methyl-1,2-ethanediamine, N,N-Bis(2-aminoethyl)methylamine

M1085-25ML
TCIAM1085-25MLEA 730 EUR InStock
TCIAM1085-25ML
2,2'-Diamino-N-methyldiethylamine ≥98.0% (par GC)
2,2'-Diamino-N-methyldiethylamine


Formule: C₅H₁₅N₃
MW: 117,20 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD00198039
Numéro CAS: 4097-88-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité