Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-nitro-p-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid

M1092-25G
TCIAM1092-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM1092-25G
Acide 3-nitro-p-anisique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-nitro-p-anisique


Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point d'ébullition: 372 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00007256
Numéro CAS: 89-41-8
EINECS: 201-906-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e13da33df395137323ecfde490af16fda56f48&vid=d8e13da33df395137323ecfde490af16fda56f48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité