Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthyl-3-pyrrolidinamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

M1106-25G
TCIAM1106-25GEA 652 EUR InStock
TCIAM1106-25G
N-Méthyl-3-pyrrolidinamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Méthyl-3-pyrrolidinamine


Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,17 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00191460
Numéro CAS: 83030-08-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité