Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-4-pentene-1,2-dicarboxylic Anhydride, (beta-Methallyl)succinic Anhydride

M1123-25G
TCIAM1123-25GEA 259 EUR InStock
TCIAM1123-25G
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00075477
Numéro CAS: 18908-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité