Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1124-25G
TCIAM1124-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAM1124-25G
Alcool 3-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-méthylbenzylique


Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 1,036 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00004646
Numéro CAS: 587-03-1
EINECS: 209-595-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d8a2430faa2ff5c7abd7274c5c40e4c4d891ae8&vid=3d8a2430faa2ff5c7abd7274c5c40e4c4d891ae8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité