Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

M1131-25G
TCIAM1131-25GEA 183 EUR InStock
TCIAM1131-25G
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Methylbenzothiazolium iodide


Formule: C₈H₈INS
MW: 277,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050297
Numéro CAS: 2786-31-4
EINECS: 220-505-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0eb45a731b2782231f2f4ca6a4f9c6403b142ba&vid=a0eb45a731b2782231f2f4ca6a4f9c6403b142ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité