Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-2,4-pentanedione ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-2,4-pentanedione

M1132-5ML
TCIAM1132-5MLEA 149 EUR InStock
TCIAM1132-5ML
3-Méthyl-2,4-pentanedione ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
3-Méthyl-2,4-pentanedione


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0,981 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008762
Numéro CAS: 815-57-6
EINECS: 212-420-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85c06ca8d1f5ec77e1d25c7a184b59db23e94ee1&vid=b982ab1371ab5d332df5a90811ac9f1fc8ac4c25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green clear liquid
Purity (Oxime Formation) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité