Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-méthyl-4-penténoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpent-4-enoic acid

M1143-10ML
TCIAM1143-10MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAM1143-10ML
Acide 2-méthyl-4-penténoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthyl-4-penténoïque


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00015570
Numéro CAS: 1575-74-2
EINECS: 216-404-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc784171a688bc71edd3b973eceb745164514607&vid=dc784171a688bc71edd3b973eceb745164514607&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité