Capsaicine >60.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
M1149-1G
TCIAM1149-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM1149-1G
Capsaicine >60.0% (par HPLC)
Capsaicine
CAS Number: 404-86-4 MDL Number: MFCD00017259 Molecular Formula: C18H27NO3 Molecular Weight: 305.42 Purity/Analysis Method: 60.0% (HPLC) Form: Crystal Melting point (°C): 65 Flash Point (°C): 113
Product Categories: Bioscience, Inhibitors (for Pharmacological Research), Crude Medicine Ingredients for Research and Experimental Use, Reagents for Pain & Itch Models, Reagents for Inflammation & Immunity Disorder Models, Alkaloids (Phytochemicals), Alkaloids (Others) Other Product Names / Synonyms: N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, 8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide
Formule: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305,42 g/mol
Point d'ébullition: 210 - 220 °C (0,01 -rr)
Point de fusion: 66.1 °C
Numéro MDL: MFCD00017259
Numéro CAS: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01768
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b99c18a2c4ef485b903ec4010aa61baceb9ac81&vid=4b99c18a2c4ef485b903ec4010aa61baceb9ac81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 60.0 area%
Total Nitrogen 4.3 to 4.8 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité