Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(N-Methyl-N-phenylamino)triphenylphosphonium iodide

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methylanilinotriphenylphosphonium Iodide

M1151-10G
TCIAM1151-10GEA 182 EUR InStock
TCIAM1151-10G
(N-Methyl-N-phenylamino)triphenylphosphonium iodide
(N-Methyl-N-phenylamino)triphenylphosphonium iodide


Formule: C₂₅H₂₃INP
MW: 495,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040544
Numéro CAS: 34257-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité