Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Methylenedithio-1,3-dithiol-2-one ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1154-100MG
TCIAM1154-100MGEA 75.9 EUR InStock
TCIAM1154-100MG
4,5-Methylenedithio-1,3-dithiol-2-one ≥95.0% (par HPLC)
4,5-Methylenedithio-1,3-dithiol-2-one


Formule: C₄H₂OS₄
Numéro MDL: MFCD00137885
Numéro CAS: 85720-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité